Oxid titaničitý, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
204730-25G
204730-5G
SIAL204730-25GEA
9800
CZK
SIAL204730-25G
SIAL204730-5G
Oxid titaničitý, Sigma-Aldrich®
Oxid titaničitý
Vzorec:
TiO₂ Bod varu: 2900 °C (1013 hPa) Bod tání: 1855 °C Hustota: 4,2 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00011269 CAS číslo: 13463-67-7 EINECS: 236-675-5 Merck Index: 13,09549 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...