Tisk…
Oxid titaničitý catalyst support
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: Pigment White 6, Titanium dioxide anatase, Anatase
44429.30 44429.A1 44429.A7
44429.30EA 2450 CZK
44429.30 44429.A1 44429.A7
Oxid titaničitý catalyst support
Titanium(IV) oxide anatase
Molecular Formula: TiO2 Formula Weight: 79.90 Physical Form: 1/8" Pellets MDL No.: MFCD00011269
Vzorec: TiO₂
MW: 79.88
Hustota: 4.2 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011269
CAS číslo: 13463-67-7
EINECS: 215-280-1