Oxid titaničitý predominantly rutile 99.999% (trace metals basis)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
194340050
194340250
ACRO194340050EA
2180
CZK
ACRO194340050
ACRO194340250
Oxid titaničitý predominantly rutile 99.999% (trace metals basis)
Oxid titaničitý
Vzorec:
TiO₂ Bod varu: 2900 °C (760 mmHg) Bod tání: 1855 °C Hustota: 4,23 g/cm³ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00011269 CAS číslo: 13463-67-7 EINECS: 236-675-5 Merck Index: 13,09549 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | White to off-white Powder |
Total trace metal impurities | ≤0.001 % |