Oxid titanatý ≥99.5% (metals basis)
Dodavatel: Thermo Scientific
77126.06
77126.14
77126.22
77126.36
77126.06EA
1460
CZK
77126.06
77126.14
77126.22
77126.36
Oxid titanatý ≥99.5% (metals basis)
Oxid titanatý
Purity: 99.5%
CAS No.: 12137-20-1
Molecular Formula: TiO
Formula Weight: 63.90
Physical Form: -325 Mesh Powder
Density: 4.95
Melting Point: 1700°
Boiling Point:
Vzorec:
OTi MW: 63,88 g/mol Bod varu: >3000 °C Bod tání: 1700 °C Hustota: 4,95 Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00036279 CAS číslo: 12137-20-1 EINECS: 235-236-5 |