Oxid titanatý ≥99.9% (metals basis), pellets
Dodavatel: Thermo Scientific
42940.14
42940.22
42940.14EA
5770
CZK
42940.14
42940.22
Oxid titanatý ≥99.9% (metals basis), pellets
Oxid titanatý
Purity: 99.9%
CAS No.: 12137-20-1
Molecular Formula: TiO
Formula Weight: 63.90
Physical Form: 8-9mm(0.32-0.36in) dia x 6-7mm(0.24-0.28in) thick
Density: 4.95
Melting Point: 1700°
Boiling Point:
Vzorec:
OTi MW: 63,88 g/mol Bod varu: >3000 °C Bod tání: 1700 °C Hustota: 4,95 Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00036279 CAS číslo: 12137-20-1 EINECS: 235-236-5 |