Tisk…
Hafnium dioxide, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
202118-100G 202118-25G
SIAL202118-100GEA 9120 CZK
SIAL202118-100G SIAL202118-25G
Hafnium dioxide, Sigma-Aldrich®
Hafnium dioxide
Vzorec: HfO₂
Bod varu: 5400 °C (1013 hPa)
Bod tání: 2812 °C
Hustota: 9,68 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00003565
CAS číslo: 12055-23-1
EINECS: 235-013-2
Merck Index: 14,04727