Tisk…
Hafnium dioxide, Patinal®
Dodavatel: Merck
1.11529.0100
1.11529.0100EA 0 CZK
1.11529.0100
Hafnium dioxide, Patinal®
Hafnium dioxide
Vzorec: HfO₂
MW: 210,49 g/mol
Bod varu: 5400 °C (1013 hPa)
Bod tání: 2812 °C
Hustota: 9,68 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00003565
CAS číslo: 12055-23-1
EINECS: 235-013-2
Merck Index: 14,04727