Tisk…
Hydrid titanatý, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: Titanium hydride, Titanium dihydride
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.12384.0100 1.12384.1000
1.12384.0100EA 4200 CZK
1.12384.0100 1.12384.1000
Hydrid titanatý, Sigma-Aldrich®
Hydrid titanatý
Vzorec: H₂Ti
MW: 49.9
Hustota: 3.91 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00151301
CAS číslo: 7704-98-5
EINECS: 231-726-8
UN: 1871
ADR: 4.1
Merck Index: 14,09473
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Melting Point 400 °C
Molar Mass 49.88 g/mol
Bulk Density 1400 kg/m3
Flash Point 400 °C
Density 3.76 g/cm3 (20 °C)
pH (H2O) not applicable
Ignition Point 400 °C
Hazard Class 4.1
Hazard Class Description Flammable Solid