Tisk…
Zirconium tetrafluoride, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: Zirconium (IV) fluoride
M-Clarity™ quality level = MQ100
311464-100G 311464-25G
SIAL311464-100GEA 8990 CZK
SIAL311464-100G SIAL311464-25G
Zirconium tetrafluoride, Sigma-Aldrich®
Zirconium tetrafluoride
Vzorec: F₄Zr
MW: 167,22 g/mol
Hustota: 4,43 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00011307
CAS číslo: 7783-64-4
EINECS: 232-018-1
UN: 3260
ADR: 8,II
Merck Index: 12,10308