Titanium(IV) fluoride, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
333239-100G
333239-10G
SIAL333239-100GEA
11200
CZK
SIAL333239-100G
SIAL333239-10G
Titanium(IV) fluoride, Sigma-Aldrich®
Titanium(IV) fluoride
Vzorec:
F₄Ti MW: 123,87 g/mol Bod varu: 284 °C (1013 hPa) Bod tání: 400 °C Hustota: 2,798 g/cm³ (20.5 °C) |
MDL Number:
MFCD00042545 CAS číslo: 7783-63-3 EINECS: 232-017-6 UN: 3260 ADR: 8,II Merck Index: 12,09619 |