Tisk…
Chlorid zirkoničitý, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ100
647640-25G 647640-5G
SIAL647640-25GEA 20250 CZK
SIAL647640-25G SIAL647640-5G
Chlorid zirkoničitý, Sigma-Aldrich®
Chlorid zirkoničitý
Vzorec: Cl₄Zr
Bod varu: 3577 °C (1013 hPa)
Bod tání: 437 °C
Hustota: 2,8 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011306
CAS číslo: 10026-11-6
EINECS: 233-058-2
UN: 2503
ADR: 8,III
Merck Index: 12,10307