Tisk…
Chlorid zirkoničitý, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: Zirconium (IV) chloride
M-Clarity™ quality level = MQ100
357405-100G 357405-10G
SIAL357405-100GEA 10640 CZK
SIAL357405-100G SIAL357405-10G
Chlorid zirkoničitý, Sigma-Aldrich®
Chlorid zirkoničitý
Vzorec: Cl₄Zr
MW: 233.03
Bod varu: 3577
Bod tání: 437
Hustota: 2.8 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011306
CAS číslo: 10026-11-6
EINECS: 233-058-2
UN: 2503
ADR: 8 III
Merck Index: 12,10307