Tisk…
Chlorid titaničitý 99.9%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Titanium tetrachloride
197231000 197232500 197230010
ACRO197231000EA 2340 CZK
ACRO197231000 ACRO197232500 ACRO197230010
Chlorid titaničitý 99.9%
Chlorid titaničitý
Vzorec: Cl₄Ti
MW: 189.69
Bod varu: 136
Bod tání: –24 °C
Hustota: 1.72 g/cm³
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011267
CAS číslo: 7550-45-0
EINECS: 231-441-9
UN: 1838
ADR: 6.1 I
Merck Index: 13,09555
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear light yellow Liquid
Assay ≥99.85 %
Non-volatile matter ≤500 ppm
Aluminium (Al) ≤2 ppm
Arsenic (As) ≤2 ppm
Carbon (C) ≤50 ppm
Iron (Fe) ≤1 ppm
Silicon (Si) ≤50 ppm
Vanadium (V) ≤5 ppm