Tisk…
Hafnium(IV) chloride, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
590592-25G 590592-5G
SIAL590592-25GEA 24790 CZK
SIAL590592-25G SIAL590592-5G
Hafnium(IV) chloride, Sigma-Aldrich®
Hafnium(IV) chloride
Vzorec: Cl₄Hf
MDL Number: MFCD00011034
CAS číslo: 13499-05-3
EINECS: 236-826-5
UN: 3260
ADR: 8,II