Tisk…
Hafnium(IV) chloride 99% -80 mesh
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Hafnium tetrachloride
293250250 293251000
ACRO293250250EA 2190 CZK
ACRO293250250 ACRO293251000
Hafnium(IV) chloride 99% -80 mesh
Hafnium(IV) chloride
Vzorec: Cl₄Hf
MW: 320.3
Bod tání: 319 °C (subl.)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011034
CAS číslo: 13499-05-3
EINECS: 236-826-5
UN: 3260
ADR: 8 III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Powder
Titration Argentometric ≥98.5 %