Titanium(IV) bromide, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
Titanium tetrabromide
M-Clarity™ quality level = MQ100
307793-100G
307793-25G
SIAL307793-100GEA
8570
CZK
SIAL307793-100G
SIAL307793-25G
Titanium(IV) bromide, Sigma-Aldrich®
Titanium(IV) bromide
Vzorec:
Br₄Ti Bod varu: 230 °C (1013 hPa) Bod tání: 39 °C Hustota: 2,6 g/cm³ (20 °C) |
MDL Number:
MFCD00011265 CAS číslo: 7789-68-6 EINECS: 232-185-0 UN: 3260 ADR: 8,II Merck Index: 12,09617 |