Tisk…

Oxid yttritý, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck

Synonyms: Yttrium oxide, Yttrium (III) oxide

M-Clarity™ quality level = MQ100

205168-10G 205168-250G 205168-50G
SIAL205168-10GEA 1380 CZK
SIAL205168-10G SIAL205168-250G SIAL205168-50G
Oxid yttritý, Sigma-Aldrich®
Oxid yttritý
Vzorec: Y₂O₃
MW: 225,81 g/mol
Bod varu: 4300 °C (1013 hPa)
Bod tání: 2410 °C
Hustota: 5,01 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00011473
CAS číslo: 1314-36-9
EINECS: 215-233-5

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR