Tisk…
Oxid yttritý, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: Yttrium oxide, Yttrium (III) oxide
M-Clarity™ quality level = MQ100
204927-50G 204927-10G
SIAL204927-50GEA 9370 CZK
SIAL204927-50G SIAL204927-10G
Oxid yttritý, Sigma-Aldrich®
Oxid yttritý
Vzorec: Y₂O₃
MW: 225,81 g/mol
Bod varu: 4300 °C (1013 hPa)
Bod tání: 2410 °C
Hustota: 5,01 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00011473
CAS číslo: 1314-36-9
EINECS: 215-233-5