Oxid yttritý ≥99.999% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
11182.14
11182.22
11182.A1
11182.14EA
2740
CZK
11182.14
11182.22
11182.A1
Oxid yttritý ≥99.999% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
Oxid yttritý
Purity: 99.999%
CAS No.: 1314-36-9
Molecular Formula: Y2O3
Formula Weight: 225.81
Physical Form:
Vzorec:
Y₂O₃ Bod varu: 4300 °C (1013 hPa) Bod tání: 2410 °C Hustota: 5,01 Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00011473 CAS číslo: 1314-36-9 EINECS: 215-233-5 Merck Index: 14,10107 |