Oxid yttritý ≥99.99% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
Yttrium oxide, Yttrium (III) oxide
11181.14
11181.22
11181.36
11181.A1
11181.14EA
2570
CZK
11181.14
11181.22
11181.36
11181.A1
Oxid yttritý ≥99.99% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
Oxid yttritý
Purity: 99.99%
CAS No.: 1314-36-9
Molecular Formula: O3Y2
Formula Weight: 225.81
Physical Form:
Vzorec:
Y₂O₃ MW: 225,81 g/mol Bod varu: 4300 °C (1013 hPa) Bod tání: 2410 °C Hustota: 5,01 Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00011473 CAS číslo: 1314-36-9 EINECS: 215-233-5 Merck Index: 14,10107 |