Tisk…
Oxid yttritý 99.99% (trace metals basis)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
194610500 194610100 194612500
ACRO194610500EA 4380 CZK
ACRO194610500 ACRO194610100 ACRO194612500
Oxid yttritý 99.99% (trace metals basis)
Oxid yttritý
Vzorec: Y₂O₃
Bod varu: 4300 °C (1013 hPa)
Bod tání: 2410 °C
Hustota: 5,01 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011473
CAS číslo: 1314-36-9
EINECS: 215-233-5
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Powder
Assay ≥99.99 % (Y2O3) TREO base
Particle size 2 to 10 µm (d50)
Total conc. of imp.as REO ≤100 ppm
Loss on ignition ≤1.0 % (1000°C) Material base