Tisk…
Oxid yttritý 99.999% (trace metals basis)
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: Yttrium oxide, Yttrium (III) oxide
194480020 194480100 194480500
ACRO194480020EA 736 CZK
ACRO194480020 ACRO194480100 ACRO194480500
Oxid yttritý 99.999% (trace metals basis)
Oxid yttritý
Vzorec: Y₂O₃
MW: 225,81 g/mol
Bod varu: 4300 °C (1013 hPa)
Bod tání: 2410 °C
Hustota: 5,01 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011473
CAS číslo: 1314-36-9
EINECS: 215-233-5
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Powder
Assay 99.999 % (Y2O3) On TREO base