Tisk…

Oxid skanditý, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck

Synonyms: Scandium oxide, Scandium (III) oxide

M-Clarity™ quality level = MQ100

294020-500MG 294020-5G
SIAL294020-500MGEA 2350 CZK
SIAL294020-500MG SIAL294020-5G
Oxid skanditý, Sigma-Aldrich®
Oxid skanditý
Vzorec: O₃Sc₂
MW: 137.91
Bod tání: 1000
Hustota: 3.86 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00011223
CAS číslo: 12060-08-1
EINECS: 235-042-0
Merck Index: 14,08392

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR