Tisk…
Yttrium(III) chloride, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ100
451363-10G 451363-50G
SIAL451363-10GEA 3830 CZK
SIAL451363-10G SIAL451363-50G
Yttrium(III) chloride, Sigma-Aldrich®
Yttrium(III) chloride
Vzorec: Cl₃Y
MW: 195.26
Bod varu: 1488
Bod tání: 703
Hustota: 2.52 g/cm³ (700 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011470
CAS číslo: 10361-92-9
EINECS: 233-801-0