Tisk…
Yttrium(III) chloride, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ100
450103-25G 450103-5G
SIAL450103-25GEA 13630 CZK
SIAL450103-25G SIAL450103-5G
Yttrium(III) chloride, Sigma-Aldrich®
Yttrium(III) chloride
Vzorec: Cl₃Y
MW: 195.26
Bod varu: 1488
Bod tání: 703
Hustota: 2.52 g/cm³ (700 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011470
CAS číslo: 10361-92-9
EINECS: 233-801-0