Tisk…
Scandium(III) chloride, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
409359-1G 409359-5G
SIAL409359-1GEA 8830 CZK
SIAL409359-1G SIAL409359-5G
Scandium(III) chloride, Sigma-Aldrich®
Scandium(III) chloride
Vzorec: Cl₃Sc
MW: 151.31
Bod tání: 940
Hustota: 1.67 g/cm³ (940 °C)
MDL Number: MFCD00011221
CAS číslo: 10361-84-9
EINECS: 233-799-1