Tisk…
Cadmium(II) telluride, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: Cadmium telluride
M-Clarity™ quality level = MQ100
256544-10G 256544-50G
SIAL256544-10GEA 3660 CZK
SIAL256544-10G SIAL256544-50G
Cadmium(II) telluride, Sigma-Aldrich®
Cadmium(II) telluride
Vzorec: CdTe
MW: 240,01 g/mol
Bod tání: 1089,85 °C
Hustota: 6,2 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00015998
CAS číslo: 1306-25-8
EINECS: 215-149-9
UN: 2570
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,01667