Tisk…
Síran rtuťnatý, extra pure, Supelco®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: Mercury sulphate, Mercuric sulphate
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.04481.0100 1.04481.0250 1.04481.1000
1.04481.0100EA 5640 CZK
1.04481.0100 1.04481.0250 1.04481.1000
Síran rtuťnatý, extra pure, Supelco®
Síran rtuťnatý
Vzorec: HgSO₄
Bod tání: 850 °C
Hustota: 6,47 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011047
CAS číslo: 7783-35-9
EINECS: 231-992-5
UN: 1645
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,05914
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Identity passes test
Chloride (Cl) ≤ 0.003 %
Fe (Iron) ≤ 0.005 %
Mercury (I) (as Hg) ≤ 0.1 %
Substances not reducing by formic acid (residue on ignition) ≤ 0.1 %
Ignition Point 450 °C
Hazard Class 6.1
Hazard Class Description Toxic materials