Tisk…
Síran rtuťnatý ACS analytical reagent, Supelco®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: Mercury sulphate, Mercuric sulphate
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.04480.0050 1.04480.0250
1.04480.0050EA 5220 CZK
1.04480.0050 1.04480.0250
Síran rtuťnatý ACS analytical reagent, Supelco®
Síran rtuťnatý
Vzorec: HgSO₄
MW: 296.65
Bod tání: 850
Hustota: 6.47 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011047
CAS číslo: 7783-35-9
EINECS: 231-992-5
UN: 1645
ADR: 6.1 II
Merck Index: 13,05914
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Solubility (20 °C) (decomposition)
Molar Mass 296.65 g/mol
Bulk Density 670 kg/m3
Density 6.47 g/cm3 (20 °C)
pH 1 (50 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 450 °C
Hazard Class 6.1
Hazard Class Description Toxic materials