Tisk…
Síran rtuťnatý, BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Dodavatel: Avantor
Nebezpečí
7464.1000EA 0 CZK
7464.1000 7464.2500
Síran rtuťnatý, BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Síran rtuťnatý
Vzorec: HgSO₄
Bod tání: 850 °C
Hustota: 6,47 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011047
CAS číslo: 7783-35-9
EINECS: 231-992-5
UN: 1645
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,05914