Tisk…
Síran rtuťnatý ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Mercury sulphate, Mercuric sulphate
A16330.0B A16330.18 A16330.30
A16330.0BEA 19940 CZK
A16330.0B A16330.18 A16330.30
Síran rtuťnatý ≥98%
Síran rtuťnatý
Purity: 98+% CAS No.: 7783-35-9 Molecular Formula: HgO4S Formula Weight: 296.65 Melting Point: dec. Merck Reference: 14,5887 MDL No.: MFCD00011047
Vzorec: HgSO₄
Bod tání: Dec.
Hustota: 6,470
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011047
CAS číslo: 7783-35-9
EINECS: 231-992-5
UN: 1645
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,5887