Tisk…
Síran rtuťnatý 99+%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
190501000 190505000
ACRO190501000EA 4560 CZK
ACRO190501000 ACRO190505000
Síran rtuťnatý 99+%
Síran rtuťnatý
Vzorec: HgSO₄
Bod tání: 850 °C
Hustota: 6,47 g/cm³
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011047
CAS číslo: 7783-35-9
EINECS: 231-992-5
UN: 1645
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,05914
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to off-white Crystalline powder
Assay ≥99.0 %