Cadmium(II) sulphate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
|
Nebezpečí
|
M-Clarity™ quality level = MQ100
481882-25G
481882-5G
SIAL481882-25GEA
8430
CZK
SIAL481882-25G
SIAL481882-5G
Cadmium(II) sulphate, Sigma-Aldrich®
Cadmium(II) sulphate
Vzorec:
CdO₄S Bod tání: 1000 °C Hustota: 4,7 g/cm³ (20 °C) |
MDL Number:
MFCD00010923 CAS číslo: 10124-36-4 EINECS: 233-331-6 UN: 2570 ADR: 6.1,III Merck Index: 12,01665 |