Tisk…

Zinc selenide, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck
Nebezpečí


M-Clarity™ quality level = MQ100

244619-10G 244619-50G
SIAL244619-10GEA 3080 CZK
SIAL244619-10G SIAL244619-50G
Zinc selenide, Sigma-Aldrich®
Zinc selenide
Vzorec: SeZn
Bod tání: 1793 °C
Hustota: 5,4 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011296
CAS číslo: 1315-09-9
EINECS: 215-259-7
UN: 3283
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,10290

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR