Tisk…
Zinc selenide
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Zinc (II) selenide
A19947.09 A19947.18 A19947.30
A19947.09EA 941 CZK
A19947.09 A19947.18 A19947.30
Zinc selenide
Zinc selenide
CAS No.: 1315-09-9 Molecular Formula: ZnSe Formula Weight: 144.33 Odour: Odourless Melting Point: 1100° Merck Reference: 14,10156 MDL No.: MFCD00011296
Vzorec: SeZn
Bod tání: >1100 °C
Hustota: 5,42
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011296
CAS číslo: 1315-09-9
EINECS: 215-259-7
UN: 3283
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,10156