Tisk…
Cadmium selenide, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ100
244600-10G 244600-50G
SIAL244600-10GEA 3000 CZK
SIAL244600-10G SIAL244600-50G
Cadmium selenide, Sigma-Aldrich®
Cadmium selenide
Vzorec: CdSe
Bod tání: 1268 °C
Hustota: 5,81 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010917
CAS číslo: 1306-24-7
EINECS: 215-148-3
UN: 3283
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,01663