Tisk…
thiokyanatan rtuťnatý, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: Mercury dithiocyanate, Mercuric thiocyanate, Mercury (II) rhodanide
M-Clarity™ quality level = MQ100
83374-100G 83374-5G
SIAL83374-100GEA 13810 CZK
SIAL83374-100G SIAL83374-5G
thiokyanatan rtuťnatý, Sigma-Aldrich®
thiokyanatan rtuťnatý
Vzorec: C₂HgN₂S₂
Hustota: 4 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 120 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011039
CAS číslo: 592-85-8
EINECS: 209-773-0
UN: 1646
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,05917