Tisk…
thiokyanatan rtuťnatý 99+%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
196890500 196892500
ACRO196890500EA 2810 CZK
ACRO196890500 ACRO196892500
thiokyanatan rtuťnatý 99+%
thiokyanatan rtuťnatý
Vzorec: C₂HgN₂S₂
Hustota: 4 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 120 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011039
CAS číslo: 592-85-8
EINECS: 209-773-0
UN: 1646
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,05917
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to off-white Crystalline powder
Titration Complexometric ≥99.0 %
Iron (Fe) ≤20 ppm