Tisk…
Sulfid zinečnatý, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
244627-100G 244627-25G
SIAL244627-100GEA 3360 CZK
SIAL244627-100G SIAL244627-25G
Sulfid zinečnatý, Sigma-Aldrich®
Sulfid zinečnatý
Vzorec: SZn
Bod tání: 1064 °C
Hustota: 4,1 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011301
CAS číslo: 1314-98-3
EINECS: 215-251-3
Merck Index: 12,10294