Tisk…

Sulfid zinečnatý, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck

Synonyms: Zinc (II) sulphide

M-Clarity™ quality level = MQ100

14459-1KG 14459-500G
SIAL14459-1KGEA 10410 CZK
SIAL14459-1KG SIAL14459-500G
Sulfid zinečnatý, Sigma-Aldrich®
Sulfid zinečnatý
Vzorec: SZn
MW: 97.46
Bod tání: 1064
Hustota: 4.1 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011301
CAS číslo: 1314-98-3
EINECS: 215-251-3
Merck Index: 12,10294

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR