Tisk…
Sulfid zinečnatý ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
A16296.0B A16296.0I A16296.30
A16296.0BEA 3470 CZK
A16296.0B A16296.0I A16296.30
Sulfid zinečnatý ≥98%
Sulfid zinečnatý
Purity: 98% CAS No.: 1314-98-3 Molecular Formula: SZn Formula Weight: 97.43 Odour: Odourless Melting Point: 1700° MDL No.: MFCD00011301
Vzorec: SZn
Bod tání: 1700 °C
Hustota: 4,10
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011301
CAS číslo: 1314-98-3
EINECS: 215-251-3
Merck Index: 14,10160