Sulfid zinečnatý ≥99.99% (metals basis)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
40091.30
40091.09
40091.18
40091.30EA
7040
CZK
40091.30
40091.09
40091.18
Sulfid zinečnatý ≥99.99% (metals basis)
Sulfid zinečnatý
Purity: 99.99%
CAS No.: 1314-98-3
Molecular Formula: SZn
Formula Weight: 97.43
Physical Form: -325 Mesh Powder
Density: 4.10
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 1700°
Merck Reference: 14,10160
MDL No.: MFCD00011301
Vzorec:
SZn Bod tání: 1700 °C Hustota: 4,10 Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00011301 CAS číslo: 1314-98-3 EINECS: 215-251-3 Merck Index: 14,10160 |