Tisk…
Sulfid zinečnatý ≥99.99% (metals basis)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
13239.18 13239.30 13239.A1
13239.18EA 3810 CZK
13239.18 13239.30 13239.A1
Sulfid zinečnatý ≥99.99% (metals basis)
Sulfid zinečnatý
Purity: 99.99% CAS No.: 1314-98-3 Molecular Formula: SZn Formula Weight: 97.43 Physical Form: 2-20mm Lump Density: 4.10 Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: 1700° Merck Reference: 14,10160 MDL No.: MFCD00011301
Vzorec: SZn
Bod tání: 1700 °C
Hustota: 4,10
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011301
CAS číslo: 1314-98-3
EINECS: 215-251-3
Merck Index: 14,10160