Tisk…
Sulfid zinečnatý 99.99% (trace metals basis) < 10 µm
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Zinc (II) sulphide
223651000 223650250 223655000
ACRO223651000EA 3760 CZK
ACRO223651000 ACRO223650250 ACRO223655000
Sulfid zinečnatý 99.99% (trace metals basis) < 10 µm
Sulfid zinečnatý
Vzorec: SZn
MW: 97.46
Bod tání: 1064
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011301
CAS číslo: 1314-98-3
EINECS: 215-251-3
Merck Index: 12,10294
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light yellow Powder
Total trace metal impurities ≤0.01 %