Tisk…
Sulfid kademnatý ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Cadmium (II) sulphide
A14544.22 A14544.0E A14544.36
A14544.22EA 989 CZK
A14544.22 A14544.0E A14544.36
Sulfid kademnatý ≥98%
Sulfid kademnatý
Purity: 98% CAS No.: 1306-23-6 Molecular Formula: CdS Formula Weight: 144.46 Odour: Odourless Melting Point: 980° subl. UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00010922
Vzorec: CdS
MW: 144.48
Bod tání: 980 °C (subl.)
Hustota: 4.82
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010922
CAS číslo: 1306-23-6
EINECS: 215-147-8
UN: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 12,01666