Tisk…
Oxid zinečnatý, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: Zinci oxidum, Zinc (II) oxide
MQ200
255750-100G 255750-500G
SIAL255750-100GEA 7690 CZK
SIAL255750-100G SIAL255750-500G
Oxid zinečnatý, Sigma-Aldrich®
Zinc oxide
Vzorec: ZnO
MW: 81.39 g/mol
Hustota: 5.61 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011300
CAS číslo: 1314-13-2
EINECS: 215-222-5
UN: 3077
ADR: 9 III
REACH: 01-2119463881-32