Tisk…
Oxid zinečnatý, HiFUEL® A310 for sulfur removal
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
45469.A4 45469.A1 45469.36
45469.A4EA 14520 CZK
45469.A4 45469.A1 45469.36
Oxid zinečnatý, HiFUEL® A310 for sulfur removal
Zinc oxide
Physical Form: Spheres, 2-5mm dia MDL No.: MFCD00011300
Vzorec: ZnO
Bod tání: 1975 °C
Hustota: 5,61 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011300
CAS číslo: 1314-13-2
EINECS: 215-222-5
UN: 3077
ADR: 9,III
REACH: 01-2119463881-32
Merck Index: 13,10200