Mercury (II) oxide, red 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
199991000
199995000
ACRO199991000EA
2180
CZK
ACRO199991000
ACRO199995000
Mercury (II) oxide, red 99%
Mercury (II) oxide
Vzorec:
HgO Bod varu: 356,6 °C (1013 hPa) Hustota: 11 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00011045 CAS číslo: 21908-53-2 EINECS: 244-654-7 UN: 1641 ADR: 6.1,II Merck Index: 13,05908 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Orange to orange-red Powder |
Titration Complexometric | ≥98.5 % |
Chloride (Cl) | ≤500 ppm |
Sulfate (SO4) | ≤150 ppm |
Iron (Fe) | ≤200 ppm |
Residue after reduction | ≤0.1 % |
Nitrogen compounds (as N) | ≤0.01 % |