Mercury (II) oxide, žlutý ACS
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Nebezpečí
|
316791000
316795000
ACRO316791000EA
2350
CZK
ACRO316791000
ACRO316795000
Mercury (II) oxide, žlutý ACS
Mercury (II) oxide
Vzorec:
HgO MW: 216,59 g/mol Bod tání: 500 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00011045 CAS číslo: 21908-53-2 EINECS: 244-654-7 UN: 1641 ADR: 6.1,II Merck Index: 13,05908 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Yellow to light orange Powder |
Titration Complexometric | ≥99.0 % |
Chloride (Cl) | ≤250 ppm |
Sulfate (SO4) | ≤100 ppm |
Iron (Fe) | ≤30 ppm |
Insoluble matter | ≤0.03 % (in dilute HCl) |
Residue after reduction | ≤0.05 % |
Nitrogen compounds (as N) | ≤0.005 % |