Mercury (II) oxide, yellow 99+%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
205731000
205735000
ACRO205731000EA
2370
CZK
ACRO205731000
ACRO205735000
Mercury (II) oxide, yellow 99+%
Mercury (II) oxide
Vzorec:
HgO Bod tání: 500 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00011045 CAS číslo: 21908-53-2 EINECS: 244-654-7 UN: 1641 ADR: 6.1,II Merck Index: 13,05908 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Yellow to orange Powder |
Titration Complexometric | ≥99.0 % |
Residue after ignition | ≤0.05 % (substances not reducible with HCOOH) |
Iron (Fe) | ≤50 ppm |